Print…
1-Amino-6-bromoisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromoisoquinolin-1-ylamine
OR70130-250MG OR70130-500MG OR70130-1G
APOSOR70130-250MGEA 69.6 EUR
APOSOR70130-250MG APOSOR70130-500MG APOSOR70130-1G
1-Amino-6-bromoisoquinoline
1-Amino-6-bromoisoquinoline
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374395
Número CAS: 215453-26-2