Print…
1,8-Naftilenodiamina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70111-250G OR70111-50G OR70111-25G OR70111-100G OR70111-500G
APOSOR70111-250GEA 0 EUR
APOSOR70111-250G APOSOR70111-50G APOSOR70111-25G APOSOR70111-100G APOSOR70111-500G
1,8-Naftilenodiamina 99%
1,8-Naftilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 205 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Ponto de Inflamação: 195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004033
Número CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8