Print…
3,3'-Dimetilbifenil
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3'-Bitolyl, 3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
OR70107-1G OR70107-5G
APOSOR70107-1GEA 39.3 EUR
APOSOR70107-1G APOSOR70107-5G
3,3'-Dimetilbifenil
3,3'-Dimetilbifenil
Fórmula: C₁₄H₁₄
Peso Molecular: 182.27 g/mol
Ponto de ebulição: 286 °C/713mmHg
Ponto de Fusão: 44382 °C
Densidade: 0.999 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008534
Número CAS: 612-75-9