Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M em metanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR70095-100ML OR70095-25ML OR70095-500ML
APOSOR70095-100MLEA 109 EUR
APOSOR70095-100ML APOSOR70095-25ML APOSOR70095-500ML
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M em metanol
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3+8 II