Print…
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70090-100G OR70090-25G OR70090-5G
APOSOR70090-100GEA 0 EUR
APOSOR70090-100G APOSOR70090-25G APOSOR70090-5G
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Tris(4-bromophenyl)amine
Fórmula: C₁₈H₁₂Br₃N
Ponto de Fusão: 141…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009665
Número CAS: 4316-58-9