Print…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
OR70089-1G OR70089-250MG OR70089-100MG
APOSOR70089-1GEA 582 EUR
APOSOR70089-1G APOSOR70089-250MG APOSOR70089-100MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Fórmula: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Peso Molecular: 493.08 g/mol
Ponto de Fusão: 243 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012415
Número CAS: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6