Print…
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Di-tert-Butylphosphino)biphenyl, JohnPhos, 2-(Di-t-butylphosphino))-1,1'-biphenyl
OR70086-5G OR70086-25G OR70086-100G
APOSOR70086-5GEA 71.2 EUR
APOSOR70086-5G APOSOR70086-25G APOSOR70086-100G
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl
Fórmula: C₂₀H₂₇P
Peso Molecular: 298.40 g/mol
Ponto de Fusão: 84…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862440
Número CAS: 224311-51-7