Print…
3,4-Dichlorobenzophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3,4-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone
OR70083-100G OR70083-25G
APOSOR70083-100GEA 87 EUR
APOSOR70083-100G APOSOR70083-25G
3,4-Dichlorobenzophenone
3,4-Dichlorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈Cl₂O
Peso Molecular: 251.11 g/mol
Ponto de Fusão: 100…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000552
Número CAS: 6284-79-3
EINECS: 228-509-5