Print…
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70078-1G OR70078-250MG
APOSOR70078-1GEA 328 EUR
APOSOR70078-1G APOSOR70078-250MG
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Fórmula: C₈H₁₅NO₃
Peso Molecular: 173.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08059952
Número CAS: 58885-60-2