Print…
Morpholine-3,5-dione
Fornecedor: Apollo Scientific
OR70072-1G OR70072-5G
APOSOR70072-1GEA 332 EUR
APOSOR70072-1G APOSOR70072-5G
Morpholine-3,5-dione
Morpholine-3,5-dione
Fórmula: C₄H₅NO₃
Ponto de Fusão: 142…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863549
Número CAS: 4430-05-1