Print…
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7006-5G OR7006-1G OR7006-10G
APOSOR7006-5GEA 43.5 EUR
APOSOR7006-5G APOSOR7006-1G APOSOR7006-10G
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid 97%
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₉BrO₃
Ponto de Fusão: 224…227 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017596
Número CAS: 40803-53-0