Print…
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene, 4-Bromo-α,α-dimethoxytoluene
OR70059-100G OR70059-25G
APOSOR70059-100GEA 127 EUR
APOSOR70059-100G APOSOR70059-25G
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
Fórmula: C₉H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 254 °C
Densidade: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320499
Número CAS: 24856-58-4