Print…
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR70054-100G OR70054-25G OR70054-500G
APOSOR70054-100GEA 43.5 EUR
APOSOR70054-100G APOSOR70054-25G APOSOR70054-500G
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Fórmula: C₇H₁₅NO₃
Ponto de ebulição: 92 °C/0,22mmHg
Densidade: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00056657
Número CAS: 26690-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III