Print…
2-Bromo-3-nitrophenol 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70053-1G OR70053-25G OR70053-5G
APOSOR70053-1GEA 45.1 EUR
APOSOR70053-1G APOSOR70053-25G APOSOR70053-5G
2-Bromo-3-nitrophenol 97+%
2-Bromo-3-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄BrNO₃
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08704555
Número CAS: 101935-40-4