Print…
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70052-1G OR70052-250MG OR70052-5G
APOSOR70052-1GEA 29 EUR
APOSOR70052-1G APOSOR70052-250MG APOSOR70052-5G
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Fórmula: C₁₃H₁₁Br
Ponto de Fusão: 136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466236
Número CAS: 50670-49-0