Print…
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70051-1G OR70051-5G
APOSOR70051-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70051-1G APOSOR70051-5G
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Fórmula: C₁₆H₁₁Br
Peso Molecular: 283.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369916
Número CAS: 204530-94-9