Print…
2-Chloro-5-methylphenyl isocyanate, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR70050-100G OR70050-25G OR70050-5G
APOSOR70050-100GEA 557 EUR
APOSOR70050-100G APOSOR70050-25G APOSOR70050-5G
2-Chloro-5-methylphenyl isocyanate, Grau técnico
2-Chloro-5-methylphenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₆ClNO
Peso Molecular: 167.59 g/mol
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863693
Número CAS: 40398-03-6