Print…
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7005-1G OR7005-5G
APOSOR7005-1GEA 0 EUR
APOSOR7005-1G APOSOR7005-5G
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₅H₁₆BNO₃
Ponto de Fusão: 195…198 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09027209
Número CAS: 330793-46-9