Print…
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR70048-1G OR70048-5G
APOSOR70048-1GEA 261 EUR
APOSOR70048-1G APOSOR70048-5G
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Fórmula: C₆H₁₁BrO
Ponto de ebulição: 63…65 °C/5mmHg
Densidade: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235012
Número CAS: 116131-44-3
UN: 3265
ADR: 8,III