Print…
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
OR70044-1G OR70044-5G
APOSOR70044-1GEA 174 EUR
APOSOR70044-1G APOSOR70044-5G
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 156…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11554177
Número CAS: 115363-11-6