Print…
3-Amino-5-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Amino-3-picoline
OR7004-25G OR7004-5G OR7004-100G
APOSOR7004-25GEA 135 EUR
APOSOR7004-25G APOSOR7004-5G APOSOR7004-100G
3-Amino-5-methylpyridine
3-Amino-5-methylpyridine
Fórmula: C6H8N2
Peso Molecular: 108.1411 g/mol
Ponto de ebulição: 155 °C/21mmHg
Ponto de Fusão: 59…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112508
Número CAS: 3430-19-1