Print…
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Bromo-5-methoxyphenyl)methanol
OR70038-1G OR70038-250MG OR70038-5G
APOSOR70038-1GEA 104 EUR
APOSOR70038-1G APOSOR70038-250MG APOSOR70038-5G
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉BrO₂
Ponto de Fusão: 45…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00229988
Número CAS: 262450-64-6