Print…
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70036-1G OR70036-250MG
APOSOR70036-1GEA 256 EUR
APOSOR70036-1G APOSOR70036-250MG
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Fórmula: C₁₃H₁₁BrO
Ponto de Fusão: 73…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079720
Número CAS: 74447-73-7