Print…
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
OR7003-100G OR7003-25G OR7003-5G
APOSOR7003-100GEA 48 EUR
APOSOR7003-100G APOSOR7003-25G APOSOR7003-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₃
Ponto de Fusão: 78…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02094488
Número CAS: 123855-51-6