Print…
4-Cyano-1-butyne 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR70029-1G OR70029-5G OR70029-25G
APOSOR70029-1GEA 36.4 EUR
APOSOR70029-1G APOSOR70029-5G APOSOR70029-25G
4-Cyano-1-butyne 97%
4-Cyano-1-butyne
Fórmula: C₅H₅N
Peso Molecular: 79.999 g/mol
Ponto de ebulição: 79 °C/35mmHg
Densidade: 0.88 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041563
Número CAS: 19596-07-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III