Print…
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70014-1G OR70014-5G
APOSOR70014-1GEA 0 EUR
APOSOR70014-1G APOSOR70014-5G
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
Fórmula: C₁₈H₂₄N₂
Ponto de Fusão: 159…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863731
Número CAS: 72914-19-3