Print…
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
OR70013-5G OR70013-1G
APOSOR70013-5GEA 37.7 EUR
APOSOR70013-5G APOSOR70013-1G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 286 °C
Ponto de Fusão: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059776
Número CAS: 4411-80-7