Print…
Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70004-10G OR70004-1G OR70004-5G
APOSOR70004-10GEA 0 EUR
APOSOR70004-10G APOSOR70004-1G APOSOR70004-5G
Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690330
Número CAS: 287714-35-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III