Print…
2,6-Dimethylbenzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR70001-5G OR70001-1G
APOSOR70001-5GEA 128 EUR
APOSOR70001-5G APOSOR70001-1G
2,6-Dimethylbenzylamine 98%
2,6-Dimethylbenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 111…114 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 74788-82-2
UN: 2735
ADR: 8,II