Print…
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7000-100G OR7000-25G
APOSOR7000-100GEA 328 EUR
APOSOR7000-100G APOSOR7000-25G
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one 98%
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one
Fórmula: C₈H₇NOS
Ponto de Fusão: 176…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006698
Número CAS: 5325-20-2
EINECS: 226-197-5