Print…
Ácido 4-formilfenilborónico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
OR6999-100G OR6999-25G OR6999-5G
APOSOR6999-100GEA 109 EUR
APOSOR6999-100G APOSOR6999-25G APOSOR6999-5G
Ácido 4-formilfenilborónico
Ácido 4-formilfenilborónico
Fórmula: C₇H₇BO₃
Ponto de Fusão: 237…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151823
Número CAS: 87199-17-5
EINECS: 438-670-5