Print…
Ácido 3-formilfenilborónico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Dihydroxy(3-formylphenyl)borane, 3-Boronobenzaldehyde, (3-Formylphenyl)metaboric acid, 3-Formylbenzeneboronic acid, (3-Formylphenyl)boronic acid
OR6998-100G OR6998-25G
APOSOR6998-100GEA 87 EUR
APOSOR6998-100G APOSOR6998-25G
Ácido 3-formilfenilborónico
Ácido 3-formilfenilborónico
Fórmula: C₇H₇BO₃
Ponto de Fusão: 109…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00161356
Número CAS: 87199-16-4
UN: 3261
ADR: 8,III