Print…
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6996-1G OR6996-5G OR6996-10G
APOSOR6996-1GEA 229 EUR
APOSOR6996-1G APOSOR6996-5G APOSOR6996-10G
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₇ClO₂S
Ponto de Fusão: 232…235 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01319431
Número CAS: 386715-46-4