Print…
Ácido 2-Hidroxi-p-toluico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Homosalicyclic acid, m-Cresotic acid, 4-Methylsalicylic acid
OR6995-100G OR6995-1KG OR6995-500G
APOSOR6995-100GEA 36.4 EUR
APOSOR6995-100G APOSOR6995-1KG APOSOR6995-500G
Ácido 2-Hidroxi-p-toluico 99%
Ácido 2-Hidroxi-p-toluico
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de Fusão: 173…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002454
Número CAS: 50-85-1
EINECS: 200-068-3