Print…
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6988-1G OR6988-25G
APOSOR6988-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6988-1G APOSOR6988-25G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂S
Peso Molecular: 249.0851 g/mol
Ponto de Fusão: 158…162 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238866
Número CAS: 50593-92-5