Print…
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(1,3-Dioxoprop-2-yl)nicotinic acid
OR6985-1G OR6985-5G
APOSOR6985-1GEA 371 EUR
APOSOR6985-1G APOSOR6985-5G
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde
Fórmula: C₉H₇NO₄
Ponto de Fusão: 275 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216532
Número CAS: 212755-81-2