Print…
3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6984-25G OR6984-5G OR6984-1G
APOSOR6984-25GEA 0 EUR
APOSOR6984-25G APOSOR6984-5G APOSOR6984-1G
3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Fórmula: C₈H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040746
Número CAS: 5337-79-1