4-Bromosalicylaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR6981-5G
OR6981-1G
OR6981-25G
APOSOR6981-5GEA
37.7
EUR
APOSOR6981-5G
APOSOR6981-1G
APOSOR6981-25G
4-Bromosalicylaldehyde
4-Bromosalicylaldehyde
Fórmula:
C₇H₅BrO₂ Ponto de Fusão: 50…54 °C Ponto de Inflamação: >110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06252606 Número CAS: 22532-62-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |