2-Hydroxyterephthalic acid dimethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR6979-1G
OR6979-5G
APOSOR6979-1GEA
0
EUR
APOSOR6979-1G
APOSOR6979-5G
2-Hydroxyterephthalic acid dimethyl ester
2-Hydroxyterephthalic acid dimethyl ester
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₅ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08445666 Número CAS: 6342-72-9 |