Print…
5-Nitro-2,4-xylidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6966-1G OR6966-25G OR6966-5G
APOSOR6966-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6966-1G APOSOR6966-25G APOSOR6966-5G
5-Nitro-2,4-xylidine
5-Nitro-2,4-xylidine
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025199
Número CAS: 2124-47-2