Print…
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6965-100G OR6965-25G OR6965-5G
APOSOR6965-100GEA 0 EUR
APOSOR6965-100G APOSOR6965-25G APOSOR6965-5G
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075824
Número CAS: 69383-59-1