Print…
2-Bromophenyl methyl sulphone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromophenyl Methyl sulphone, 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzene
OR6951-10G OR6951-1G OR6951-25G
APOSOR6951-10GEA 125 EUR
APOSOR6951-10G APOSOR6951-1G APOSOR6951-25G
2-Bromophenyl methyl sulphone 98%
2-Bromophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₇BrO₂S
Ponto de Fusão: 106…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368924
Número CAS: 33951-33-6