Print…
2-Chlorophenyl methyl sulphone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Chloro-2-(methylsulphonyl)benzene
OR6950-1G OR6950-25G OR6950-5G
APOSOR6950-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6950-1G APOSOR6950-25G APOSOR6950-5G
2-Chlorophenyl methyl sulphone 99%
2-Chlorophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₇ClO₂S
Ponto de Fusão: 91,5…92.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 17482-05-2