Print…
5-Bromo-2-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-picoline, 3-Bromo-6-picoline
OR6948-100G OR6948-25G OR6948-5G
APOSOR6948-100GEA 77 EUR
APOSOR6948-100G APOSOR6948-25G APOSOR6948-5G
5-Bromo-2-methylpyridine 98%
5-Bromo-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Peso Molecular: 172.02 g/mol
Ponto de Fusão: 32…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00661170
Número CAS: 3430-13-5