Print…
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-azacyclohexanone hydrochloride, Triacetonamine hydrochloride
OR6946-100G OR6946-250G OR6946-25G OR6946-50G
APOSOR6946-100GEA 219 EUR
APOSOR6946-100G APOSOR6946-250G APOSOR6946-25G APOSOR6946-50G
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride 97%
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₈ClNO
Peso Molecular: 191.7 g/mol
Ponto de Fusão: 198 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012768
Número CAS: 33973-59-0
EINECS: 251-769-6