Print…
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride
OR6944-100G OR6944-250G OR6944-25G
APOSOR6944-100GEA 193 EUR
APOSOR6944-100G APOSOR6944-250G APOSOR6944-25G
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₁₅H₁₉NO₃·HCl
Peso Molecular: 297.780 g/mol
Ponto de Fusão: 175 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012800
Número CAS: 1454-53-1
EINECS: 215-929-9