Print…
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6940-100G OR6940-25G OR6940-5G
APOSOR6940-100GEA 0 EUR
APOSOR6940-100G APOSOR6940-25G APOSOR6940-5G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 99…100 °C/14mmHg
Densidade: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005976
Número CAS: 177-11-7
EINECS: 205-868-6