Print…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6938-100G OR6938-1KG OR6938-50G
APOSOR6938-100GEA 0 EUR
APOSOR6938-100G APOSOR6938-1KG APOSOR6938-50G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol
Fórmula: C₉H₁₉NO
Ponto de ebulição: 212…215 °C
Ponto de Fusão: 129…133 °C
Densidade: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005983
Número CAS: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
UN: 3259
ADR: 8,III