Print…
3-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6933-1G OR6933-25G OR6933-5G
APOSOR6933-1GEA 29.3 EUR
APOSOR6933-1G APOSOR6933-25G APOSOR6933-5G
3-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
3-Hydroxy-1-methylpiperidine
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 76…78 °C/11mmHg
Densidade: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006495
Número CAS: 3554-74-3
EINECS: 222-609-2