Print…
4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6932-25G OR6932-5G
APOSOR6932-25GEA 0 EUR
APOSOR6932-25G APOSOR6932-5G
4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 198…200 °C
Ponto de Fusão: 26…31 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006500
Número CAS: 106-52-5
EINECS: 203-406-8